Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Äggulesuspension 50 %
Produktkod. 11484109
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484109 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11484109 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R450290
Remel Äggulasuspension 50 % används med McClung-Toabe agarbas.
Remel Äggulasuspension 50 % används med McClung-Toabe agarbas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Äggulesuspension 50 %
Form Vätska
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 100 mL