missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Äggula Tellurite 100 %
Beskrivning
Remel Äggula Tellurite 100 % används med Baird Parker Agar Base.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Äggula Tellurite 100 % |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Förpackningstyp | 1 st. |
| Kvantitet | 100 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?