Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Produktkod. 11933972
Kvantitet:
5/förpackning
Varje
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Paket med 5
Produktkod. 11933972
Brand: Thermo Scientific™ R40056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Remel Gramjod är ett betsmedel som används vid Gramfärgning.
Thermo Scientific™ Remel Gramjod är ett betsmedel som används vid Gramfärgning.
  • För kvalitativa procedurer för att skilja grampositiva från gramnegativa mikroorganismer
  • Utvalda Gram-fläckar är CE-märkta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gram jod
Kvantitet Varje
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Volym (metrisk) 250 mL