Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Kvantitet:
5/förpackning
Varje
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Paket med 5
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel Gramjod är ett betsmedel som används vid Gramfärgning.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gram Iodine |
| Kvantitet | Varje |
| Certifikat och efterlevnad | CE Marked |
| Volym (metrisk) | 3.785 L |