Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Produktkod. p-4525092
Kvantitet:
5/förpackning
Varje
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Paket med 5
Produktkod. 11983322
Brand: Thermo Scientific™ R40077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Remel Gramjod är ett betsmedel som används vid Gramfärgning.
Thermo Scientific™ Remel Gramjod är ett betsmedel som används vid Gramfärgning.
  • For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
  • Selected Gram stains are CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gram Iodine
Kvantitet Varje
Certifikat och efterlevnad CE Marked
Volym (metrisk) 3.785 L