Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Kvantitet:
5/förpackning
Varje
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Paket med 5
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin är en motfärgning som används vid Gramfärgning.
- För kvalitativa procedurer för att skilja grampositiva från gramnegativa mikroorganismer
- Utvalda Gram-fläckar är CE-märkta
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Safranin |
| Kvantitet | Varje |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Volym (metrisk) | 3.785 L |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.