Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Produktkod. p-4525100
Kvantitet:
5/förpackning
Varje
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Paket med 5
Produktkod. 12623668
Brand: Thermo Scientific™ R40059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin är en motfärgning som används vid Gramfärgning.
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin är en motfärgning som används vid Gramfärgning.
  • För kvalitativa procedurer för att skilja grampositiva från gramnegativa mikroorganismer
  • Utvalda Gram-fläckar är CE-märkta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Safranin
Kvantitet 5/förpackning
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Volym (metrisk) 5 x 250 mL
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.