Läs mer
Thermo Scientific™ Gram bets Kit
Produktkod. 11953492
Change view
Kvantitet:
4/Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11953492 4/Kit Paket med 4
1 options
Produktkod. 11953492 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R40080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Särskilj gram-positiva organismer från gram-negativa organismer med hjälp av Gram Stain Kit.
Differentiera gram-positiva organismer från gram-negativa organismer med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ Gram bets Kit. Gramfärgningsmetoden utvecklades 1884 av den danske bakteriologen Christian Gram för att differentiera bakterieceller från infekterad vävnad 1 . Senare upptäcktes att den bakteriella cellväggens sammansättning var nyckeln till Gram-färgningen och skulle differentiera bakterier i två grupper baserat på cellfärg efter färgning. Sedan dess har det skett många modifieringar av den ursprungliga tekniken 2,3 .
Användning av gramfärgningskit hjälper till att skilja grampositiva organismer från gramnegativa organismer.
  • Färdiga att använda: Flytande reagenser levererade i 250 ml flaskor
  • Lätt att identifiera: När den färgar grampositiva organismer som lila och gramnegativa organismer som röda
  • Snabba resultat: 5–10 minuter för missfärgningen
Gramfärgningskitet består av 4 flaskor med 250 ml Gram Crystal Violet, Safranin, Gram Iod och Gram Decolorizer vardera, samt en plastbricka
Crystal Violet, ett basist färgämne, är den primära färgen som alla bakterier tar upp tack vare dess förmåga att snabbt tränga in i cellväggen. Den färgar protoplasten av bakterier lila. Kalium-jodblandningen, i gramjod, är det beitmedel som komponerar med cellens primära färgämne. I grampositiva celler fångas det kristallvioletta-jod-komplexet i cellen på grund av en minskning av cellväggens permeabilitet orsakad av alkoholdehydrering. Grampositiva celler är färgade lila.
I gramnegativa celler avlägsnas komplexet av avfärgaren på grund av ökad permeabilitet orsakad av lösligheten hos lipiderna i alkohol.
Motfärgningen som används måste ha en kontrastfärg mot primärfärgen och i detta fall är det safranin, som färgar gramnegativa celler röda.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4/Kit
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Inkluderar Kristallviolett; Avfärgningsmedel; Jod; Safranin
Volym (metrisk) 4 x 250 mL
Produkttyp Gram Stain-kit
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gram Stain Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Safranin O, Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenol, C.I. Basic