Läs mer
Thermo Scientific™ Hippuratskiva
Produktkod. 13255649
Change view
Kvantitet:
25 tester/kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet unitSize
13255649 25 tester/kit Paket med 25
1 options
Produktkod. 13255649 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck snabbt hydrolysen av natriumhipurat genomβ -hemolytiska streptokocker, G. vaginalis och C. jejuni med användning av en reagensimpregnerad Hippuratskiva.
Upptäck snabbt hydrolysen av natriumhipurat genomβ -hemolytiska streptokocker, Gardnerella vaginalis och Campylobacter jejuni med hjälp av en reagensimpregnerad Thermo Scientific™ Remel™ Hippuratskiva. Hwang och Ederer använde ninhydrinreagenset i en snabb metod för att detektera hippurathydrolys av slutprodukten glycin 1 . Jolly beskrev senare minimala kriterier för identifiering av G. vaginalis inklusive hydrolys av hippurat 2 . År 1989, Cacho et al. utvärderade vidare användningen av hippuratskivan vid identifieringen av Campylobacter spp 3 .
Upptäck snabbt hydrolysen av natriumhipurat genomβ -hemolytiska streptokocker, Gardnerella vaginalis och Campylobacter jejuni med användning av en reagensimpregnerad Hippuratskiva. Hippurathydrolystestet bestämmer förmågan hos grupp B-streptokocker, såväl som andra bakterier, att enzymatiskt hydrolysera natriumhipurat 4,5 .
  • Klar att använda: Reagensimpregnerad skiva
  • Snabbtest: Resultat erhålls inom 30 minuter.
  • Lätt att identifiera: En kondensationsreaktion inträffar med hydrindantin, ammoniak och kvarvarande ninhydrin för att producera det slutliga lilafärgade komplexet för en positiv reaktion och ljusgrå färg för en negativ reaktion.
Hippursyra hydrolyseras av enzymet hippurikas till glycin och bensoesyra. Ninhydrin framkallar en reaktion i fem steg som börjar med deaminering av glycin för att bilda hydrindantin (en reducerad form av ninhydrin), koldioxid och ammoniak.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Hippuratskiva
CE-märkning Ja
Formatera Vial
Förpackningstyp 1 sats
Kvantitet 25 tester/kit