Läs mer
Thermo Scientific™ LAP-disk med reagens
Beskrivning
Detektera snabbt leucinaminopeptidasaktivitet i streptokocker och relaterade släkten med hjälp av LAP Disk med reagens.
Detektera snabbt leucinaminopeptidasaktivitet i streptokocker och relaterade släkten med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ LAP-skiva med reagens. 1984 rapporterade Colman och Ball att, till skillnad från streptokocker, producerar Aerococcus -arter inte leucinaminopeptidas (LAP) 1 . Aerococcus- stammar visade sig vara genomgående negativa för leucinaminopeptidas, medan stammar av Enterococcus och Streptococcus gav positiva reaktioner. LAP, i kombination med PYR och andra konventionella tester, är en viktig parameter vid identifieringen av Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcus och relaterade släkten 2-4 .
Leucinaminopeptidaser (LAP) är en mångsidig uppsättning exopeptidaser som katalyserar hydrolysen av leucinrester från aminoterminalerna av proteiner eller peptider. LAPs är allestädes närvarande enzymer som finns bland djur, växter, prokaryoter och mikrober. LAP-testet bör utföras på rena eller isolerade kulturer av katalasnegativa, grampositiva kocker som är 18-72 timmar gamla.
- Klar att använda: Reagensimpregnerad skiva.
- Snabbtest: Resultaten erhålls inom 5 till 6 minuter.
- Lätt att identifiera: En färgförändring från rosa till röd indikerar ett positivt test medan ingen färgförändring eller en svagt gul färg indikerar ett negativt test.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Murex Lap Kit/50/Pk. |
| CE-märkning | Ja |
| Inkluderar | LAP disk och färgframkallare ingår |
| Kvantitet | 50 tester/kit |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.