Läs mer
Thermo Scientific™ Mannitol Saltagar (Dehydrerad)
Beskrivning
Selektivt och differentiellt isolera stafylokocker från kliniska och icke-kliniska prover med Mannitol Salt Agar.
Selektivt och differentiellt isolera stafylokocker med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ Mannitol Saltagar (Dehydrerad). Denna fenolröda mannitolagar innehåller 7,5 % natriumklorid som ett selektivt medel som rapporterades av Koch 1942 1 . De flesta stammar av koagulaspositiva stafylokocker växer på denna agar och producerar gula zoner på grund av mannitolfermentering, medan koagulasnegativa stafylokockstammar producerar små kolonier utan färgförändring i det omgivande mediet. Denna agar är formulerad i enlighet med harmoniserad United States Pharmacopeia (USP )/ Riktlinjer för Europeiska farmakopén (EP) 2,3 .
Mannitol Salt Agar är ett selektivt och differentiellt fast medium för att isolera stafylokocker genom deras förmåga att fermentera mannitol.
- Överensstämmer med USP och EP : Formulerad i enlighet med harmoniserad United States Pharmacopeia (USP )/ Europeiska farmakopéns (EP) riktlinjer 2,,3 .
- Lätt att särskilja : Skiljer mellan koagulaspositiva och koagulasnegativa stafylokocker på basis av mannitolfermentering
- Selektiv : Natriumklorid i en koncentration av 7,5 % hämmar många andra bakterier än stafylokocker.
Detta medium innehåller kasein och köttpeptoner som tillför kväve, aminosyror och peptider som är nödvändiga för bakterietillväxt. Natriumklorid i koncentrationen 7,5 % är ett selektivt medel som hämmar många andra bakterier än stafylokocker. Fenolrött är pH-indikatorn som orsakar en färgförändring i mediet från röd-orange till gult när syra produceras. Kolonier av stafylokocker som fermenterar mannitol kommer att omges av en gul zon, medan de som inte fermenterar mannitol inte kommer att ha någon färgförändring (röd).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: USP |
| Beskrivning | Mannitol Saltagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
Endast för laboratorieoratorieanvändning