Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Beskrivning
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
- Rörstorleken är 15 x 103 mm och passar i de flesta spektrofotometrar
- Polystyrenteknik ger längre hållbarhet
Innehåller:
1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standarduppsättning för grumlighet (1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) |
| Inkluderar | 1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 |
| Slangstorlek | 15 x 103 mm |