Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Produktkod. 10037212
Change view
Beskrivning:
Grumlighetsstandard 0,5
Standarduppsättning för grumlighet (1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Turbidity Standard 1.0
Turbidity Standard 2.0
Turbidity Standard 3.0
Turbidity Standard 4.0
Turbidity Standard 5.0
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10037212 Turbidity Standard 1.0 Varje
10036782 Standarduppsättning för grumlighet (1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) 1 uppsättning
10108582 Turbidity Standard 4.0 Varje
10413843 Turbidity Standard 2.0 Varje
13246239 Turbidity Standard 3.0 Varje
11454049 Turbidity Standard 5.0 Varje
10026732 Grumlighetsstandard 0,5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10037212 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R20411
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
  • Rörstorleken är 15 x 103 mm och passar i de flesta spektrofotometrar
  • Polystyrenteknik ger längre hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Turbidity Standard 1.0
Slangstorlek 15 x 103 mm