Läs mer
Thermo Scientific™ Microdase-skivor
Produktkod. 10250483
Change view
Kvantitet:
25 skivor/flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10250483 25 skivor/flaska Paket med 25
1 options
Produktkod. 10250483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R21132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 SEK
    772.23 SEK / Paket med 25
    Save 79.77 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Särskilj snabbt Staphylococcus från Micrococcus -arter genom att detektera oxidasenzym inom 2 minuter med denna reagensimpregnerade skiva.
Differentiera Staphylococcus från Micrococcus genom att detektera oxidasenzymet med Thermo Scientific™ Remel™ Microdase Disk .
1956 beskrev Kovacs 1 oxidasmetoden som kan användas för att differentiera gramnegativa baciller. Faller och Schleifer 2 modifierade Kovacs oxidasreagens genom att använda en tetrametyl-p-fenylendiamin (TMPD) i dimetylsulfoxid (DMSO). Tarrand och Groschel 3 testade ytterligare modifierad Kovacs och bekräftade att den var vida överlägsen Kovacs oxidasreagens.
Alla mikrokocker har cytokrom c medan de flesta stafylokocker (med några få undantag) saknar denna typ av cytokrom. Oxidasreagenset bekräftar närvaron av cytokrom c4 genom att uppvisa färgförändring till blått eller lila.
  • Klar att använda : Reagensimpregnerad skiva. Inga ytterligare förberedelser krävs.
  • Lätt att läsa : Synlig färgförändring som bekräftar positivt test
    Positivt test: Blå eller lila färgutveckling inom 2 minuter Negativt
    test: Ingen färgförändring (vit till grå färg finns kvar) inom 2 minuter.
Varje Microdase Disk är impregnerad med tetrametyl-p-fenylendiamin (TMPD) i dimetylsulfoxid (DMSO). DMSO ger löslighet och stabilitet mot autooxidation och förbättrar permeabiliteten av TMPD in i bakteriecellen. I närvaro av atmosfäriskt syre reagerar oxidasenzymet med TMPD och cytokrom c i organismen för att bilda den färgade föreningen indofenol.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Microdase-skivor för att skilja stafylokocker från mikrokocker
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Oxidasenzym
Formatera Vial
Kvantitet 25 skivor/flaska