Läs mer
Thermo Scientific™ Nitrocefinskiva
Produktkod. 13265649
Change view
Kvantitet:
25 skivor/flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet unitSize
13265649 25 skivor/flaska Paket med 25
1 options
Produktkod. 13265649 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R211667
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nitrocefinimpregnerad skiva rekommenderas för användning i kvalitativa procedurer för snabb upptäckt avβ -laktamasproduktion av vissa bakterier.
Upptäckaβ -laktamasproduktion av Neisseria gonorrhoeae , Haemophilus influenzae , Moraxella catarrhalis , Staphylococcus spp., Enterococcus spp. och anaeroba bakterier med Thermo Scientific™ Remel™ Nitrocefinskiva. Deβ -laktamasenzym produceras av olika organismer och är ansvarigt för deras resistens mot penicilliner och cefalosporiner 1,2 . Sedan dess har liknande enzymer med något olika substratspecificiteter identifierats i olika bakteriearter. Testmetoderna som används för att upptäckaβ -laktamas inkluderar jodometriska, acidimetriska och kromogena förfaranden 3,4 .
Sedan Abraham och Chain bekräftatβ -laktamasproduktion av mikroorganismer för att vara ansvarig för antibiotikaresistens, har liknande enzymer identifierats i olika arter. Vissa enzymer hydrolyserar selektivt penicillinklass antibiotika (dvs penicillinaser), andra enzymer hydrolyserar allaβ -laktamasantibiotika förutom karbapenemer (dvs cefalosporinaser) och vissa enzymer hydrolyserar båda 5 .
  • Klar att använda - Nitrocefinimpregnerade skivor.
  • Snabba resultat
  • Överensstämmer med CLSI - Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests– (Godkänd standard M2-A8 och M11-A5)
  • Lätt att tolka - Med färgbyte
Cefalosporin nitrocefin är substratet som används i detta test. β-laktamas hydrolyserarβ -laktamring av nitrocefin, som producerar cefalosporansyra 6 . Detta resulterar i att den blekgula nitrocefinen ändras till en rosa produkt vid hydrolys 7 . Aerob och anaerobβ -laktamasproducerande bakterier påverkar denna färg; organismer som inte kan produceraβ -laktamas ändrar inte den blekgula färgen på nitrocefin inom testets tidsgränser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Nitrocefinskivor
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter beta-laktamas (Haemophilus-arter, N. gonorrhoeae, Staphylococci)
Formatera Vial
Kvantitet 25 skivor/flaska