Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 2
Produktkod. 10402123
Change view
Beskrivning:
PathoDx Extraktionsreagens 2, 7mL/flaska
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
10402123 PathoDx Extraktionsreagens 2, 7mL/flaska Varje Varje
1 options
Produktkod. 10402123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R62055
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Remel PathoDx och Extraction Reagent 2 används med Strep A Latex Agglutination Kit och Strep Grouping Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning PathoDx Extraktionsreagens 2, 7mL/flaska
CE-märkning Ja
Formatera Vial
Kvantitet Varje