Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraktionsreagens 3
Beskrivning
Remel PathoDx och Extraction Reagent 3 används med Strep A Latex Agglutination Kit och Strep Grouping Kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | PathoDx Extraktionsreagens 3 |
| CE-märkning | Ja |
| Kvantitet | Varje |