Läs mer
Thermo Scientific™ PathoDx™ Herpes typing kit
Produktkod. 12633748
Change view
Kvantitet:
100 tester/sats
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12633748 100 tester/sats 100 tester
1 options
Produktkod. 12633748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R62250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Detta kit är ett immunofluorescerande test som används för detektion och typning av Herpes Simplex Virus I och II i direkta kliniska prover och vävnadskulturer.
Utför ett immunofluorescenstest för detektion och typning av herpes simplexvirus I och II i direkta kliniska prover och vävnadskulturer med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Herpes typing kit. Herpes simplex-virus (HSV) är ett gammalt och allestädes närvarande virus, känt för att orsaka akuta och återkommande infektioner hos människor. På 1960-talet insåg man att HSV bestod av två distinkta typer, HSV-I och HSV-II 1 . HSV-I ansågs primärt förknippas med ögon- och oralinfektion (ovan midjan) medan HSV-II ansågs vara en genital infektion (under midjan).
PathoDx Herpes Typing Kit använder fyra fluoresceinmärkta monoklonala antikroppar specifika för HSV-I och HSV-II (två för HSV-I; två för HSV-II) för att detektera och identifiera Herpes Simplex Virus. Standardmetoden för diagnos av HSV är dess tillväxt i vävnadskulturceller 2,3 . Reagenserna är specifika för varje HSV-typ och kommer inte att visa någon korsreaktiv färgning.
  • Färdig att använda– Beredda reagenser
  • Lätt att lagra– Förvara vid 2-8 °C
  • Lätt att tolka– HSV-I Typing Reagent kommer att visa en diffus ljus äppelgrön fluorescens genomgående, medan HSV-II Typing Reagent kommer att visa en spräcklig fördelning (granulärt mönster) av intensiv fluorescerande färgning i cytoplasman och kärnan
HSV-I Typing Reagent (lila kapsyl) är en droppflaska av plast som innehåller 5,0 mL fluoresceinmärkta renade murina monoklonala antikroppar specifika för HSV-I, Evans Blue motfärgning, en hämmare av ospecifik färgning, och 0,098 % natriumazid i en proteinstabiliserad buffertlösning.
HSV-II Typing Reagent (Pink cap) är en droppflaska av plast som innehåller 5,0 mL fluoresceinmärkta renade murina monoklonala antikroppar specifika för HSV-II, Evans Blue-motfärgning, en hämmare av ospecifik färgning, och 0,098 % natriumazid i en proteinstabiliserad buffertlösning.
De PathoDx Herpes Typing Kit innehåller följande reagenser:
  1. HSV-I typningsreagens– 1 droppflaska (lila lock)
  2. HSV-II typningsreagens– 1 droppflaska (rosa lock)
  3. Monteringsvätska (R62230)– 1 droppflaska (svart lock)
  4. Herpes typkontrollglas (R62251)– 1 förpackning om 5
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PathoDX™ Herpes typning kit
Kvantitet 100 tester/sats