Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Luftvägsviruspanel RSV Reagens
Produktkod. 11494129
Change view
Kvantitet:
1 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
40 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494129 1 x 10 ml 40 tester
1 options
Produktkod. 11494129 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R62411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Remel PathoDx och Respiratory Virus Panel RSV Reagens används med PathoDx Luftvägsviruspanel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Remel™ PathoDX™ Luftvägsviruspanel RSV Reagens
Detekterbara analyter Respiratoriskt syncytialvirusantigenet
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Kvantitet 1 x 10 ml