Läs mer
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep A Grouping Latex
Produktkod. 12603728
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12603728 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 12603728 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R62030
 Begränsad artikel
I lager
PathoDx Strep A Grouping Latex används med Strep Grouping Kit.
Använda Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep A Grouping Latex med Strep Grouping Kit. De PathoDx förfarandet använder en latexagglutinationsmetod i samband med en salpetersyrlighetsextraktionsprocedur 1,2 . IgG kopplat till latexen är mycket specifik för ett givet streptokockgruppantigen. Denna metod erbjuder betydande fördelar jämfört med andra streptokockgrupperingsförfaranden vad gäller snabbhet, enkelhet och bekvämlighet.
Streptokockgruppens kolhydrater av streptokockgrupp A är ett komplext antigen med en rhamnosoligosackarid och olika sidokedjor, bestående huvudsakligen av glukosamin, antingen acetylerad eller icke-acetylerad. I den PathoDx procedur, reagerar specifik antikropp på latexpartiklar med, och agglutinerar, streptokockgruppantigen extraherad från bakteriecellväggen. Testet är avsett för användning med streptokockkolonier som är betahemolytiska på fårblodagar eller för användning med rena streptokockisolat i buljongkulturer. Reagenserna är utformade för att ge en positiv (2+ eller högre) agglutination med en till två 18 till 24 timmars kolonier för de flesta beta-hemolytiska streptokockisolat.
  • Färdig att använda– Beredda reagenser
  • Lätt att lagra– Förvara vid 2-8 °C
  • Lätt att tolka– De PathoDx Strep Grouping kit är utformat för att ge en 2+ eller högre agglutinationsreaktion med extraktet av en eller två kolonier av en 18 till 24 timmar lång kultur av streptokocker av Lancefield grupp A (stor kolonivariant) på 60 sekunder för de flesta streptokockisolat. I ett negativt test, ett enhetligt mjölkaktigt utseende utan agglutination efter 60 sekunder.
Strep A Grouping Latex (Red Cap) innehåller 3,0 ml av en suspension av syntetiska blå latexpartiklar belagda med kaninantikropp IgG-sensibiliserad med 0,098 % natriumazid och 0,05 % ProClin 300® som konserveringsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PathoDX™ Strep A Grouping Latex
Typ Streptococcus testkit
Kvantitet 60 tester/kit