Läs mer
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep Grouping Kit
Produktkod. 12607709
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12607709 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 12607709 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R62025
 Begränsad artikel
I lager
PathoDx Strep Grouping Kit är ett latexagglutinationstest som används för identifiering av beta-hemolytiska streptokocker grupperna A, B, C, F, G från kultur.
Använda Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep Grouping-kit för att utföra ett latexagglutinationstest utformat för att identifiera beta-hemolytiska streptokocker från Lancefield-grupperna A, B, C, F och G från primära odlingsplattor. De PathoDx förfarandet använder en latexagglutinationsmetod i samband med en salpetersyrlighetsextraktionsprocedur 1,2 . IgG kopplat till latexen är mycket specifik för ett givet streptokockgruppantigen. Denna metod erbjuder betydande fördelar jämfört med andra streptokockgrupperingsförfaranden vad gäller snabbhet, enkelhet och bekvämlighet.
Streptokockkolhydraterna i streptokockgrupperna A, B, C, F och G är komplexa antigener med en rhamnosoligosackarid och olika sidokedjor, bestående huvudsakligen av glukosamin, antingen acetylerad eller icke-acetylerad. I den PathoDx procedur, reagerar specifik antikropp på latexpartiklar med, och agglutinerar, streptokockgruppantigen extraherad från bakteriecellväggen. Testet är avsett för användning med streptokockkolonier som är beta-hemolytiska på fårblodagar eller för användning med rena streptokockisolat i buljongkulturer. Reagenserna är utformade för att ge en positiv (2+ eller högre) agglutination med en till två 18 till 24 timmars kolonier för de flesta beta-hemolytiska streptokockisolat.
  • Färdig att använda– Beredda reagenser
  • Lätt att tolka– De PathoDx Strep Grouping kit är utformat för att ge en 2+ eller högre agglutinationsreaktion med extraktet av en eller två kolonier av en 18 till 24 timmar lång kultur av streptokocker från Lancefield-grupperna A, B, C och G (stor kolonivariant) på 60 sekunder för de flesta streptokockisolat. Minut kolonigrupp F och små kolonistammar av andra grupper kräver många fler kolonier (tungt svep) för att ge en positiv agglutinationsreaktion. Ett negativt test ger ett enhetligt mjölkaktigt utseende utan agglutination efter 60 sekunder.
Grupperingslatexarna presenteras som fem droppflaskor, en specifik för var och en av grupperna A, B, C, F och G, var och en innehållande 3,0 ml av en suspension av syntetiska blå latexpartiklar belagda med kaninantikropp IgG-sensibiliserad med 0,098 % natriumazid och 0,05 % ProClin 300® som konserveringsmedel.
De PathoDx Strep Grouping kit kan också användas med beta-hemolytiska streptokocker odlade i buljong i ren kultur. Satsen innehåller följande reagenser:
  • Strep A Grouping Latex (R62030) - 1 droppflaska (röd lock)
  • Strep B Grouping Latex (R62031) - 1 droppflaska (rosa lock)
  • Strep C Grouping Latex (R62032) 1 droppflaska (orange lock)
  • Strep F Grouping Latex (R62034) - 1 droppflaska (blått lock)
  • Strep G Grouping Latex (R62035) - 1 droppflaska (lila lock)
  • Positiv kontroll (R24042) - 1 droppflaska (gult lock)
  • Reagens 1 (R62050) - 1 droppflaska (röd lock)
  • Reagens 2 (R62055) - 1 droppflaska (blått lock)
  • Reagens 3 (R62060) - 1 droppflaska (grönt lock)
  • Omrörare - 1 påse
  • Engångsobjektglas (R62070) - 1 förpackning
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PathoDX™ Strep Grouping Kit
Detekterbara analyter beta-hemolytiska streptokocker
Typ Streptococcus testkit
Inkluderar 1 flaska vardera av Strep Grouping Latex A, B, C, F, G; kontrollantigener ABC och FG; extraktionsreagens 1, 2, 3; omrörare; engångsrutschbanor
Organismgrupp Grupp A, B, C, D, F och G
Kvantitet 60 tester/kit