Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit
Beskrivning
Eliminera behovet av inkubation och tillhandahåll en snabbare strepgrupperingslösning än mer traditionell enzymextraktion med Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit.
- Förbättrar arbetsflödeseffektiviteten— Omedelbar syraextraktion utan behov av inkubation eller rekonstitution
- Sparar tid— Enkel, snabb procedur ger lättlästa resultat
- Minskar kostnaderna— Identifierar alla kliniskt viktiga Strep-grupper, inklusive grupp D; inga ytterligare reagens krävs
- Ger flexibilitet— Paketvarianter tillgängliga för att passa testbehov
Innehåller:
PathoDxtra Strep Grouping Kit (fabrikant nr DR0700M): 3mL vardera av A, B, C, D, F och G grupplatex; Polyvalent positiv kontroll, 2,8 ml; Extraktionsreagens 1: 4 ml; Extraktionsreagens 2: 4 ml; Extraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; blandningsstavar; Reaktionskort för engångsbruk
PathoDxtra Extraktionsreagensuppsättning (fabriknr. DR0709M): Extraktionsreagens 1: 4 ml; Extraktionsreagens 2: 4 ml; Extraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; För användning med PathoDxtra Strep Grouping Kit
PathoDxtra Strep Grouping Reagens Set (fabriknr. DR0710M): Extraktionsreagens 1 - 4mL; Extraktionsreagens 2 - 4mL; Extraktionsreagens 3 - 2 x 10 ml; blandningsstavar, reaktionskort för engångsbruk; För användning med utvalda, köps separat PathoDxtra Strep Grouping latexreagenser
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolluppsättningar | Positiv |
| Beskrivning | Streptokokker Grupp D latex |
| Detekterbara analyter | beta-hemolytiska streptokocker |
| Typ | Streptococcus testkit |
| För användning med (applikation) | Enzymimmunanalysdetektion |
| Material | Polyvalent |
| Organismgrupp | Grupp A, B, C, D, F och G |
| Kvantitet | 60 tester |
Snabba streptokockgrupperingstester korrelerar bäst med referensmetoder när endast streptokocker som ärΒ -hemolytiska på fårblodagar testas. 1,2,3,4