Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit
Produktkod. 12886333
Change view
Kvantitet:
1 sats
2,8 ml
50 kort
60 tester
60 tester/kit
Beskrivning:
Extraktionsreagenser
Polyvalent positiv kontroll
Reaktionskort för engångsbruk
Streptokokkel B-latex
Streptokokkel Grupp C latex
Streptokokker Grupp A Latex
Streptokokker Grupp D latex
Streptokokker Grupp F latex
Streptokokker Grupp G Latex
Streptokokkgrupperingskit
Streptokokkgrupperingsreagensmängd
Förpackningsstorlek:
3ml
60 tester
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Beskrivning Förpackningsstorlek
12886333 60 tester Streptokokker Grupp G Latex 60 tester
12806333 60 tester Streptokokker Grupp D latex 60 tester
12846333 60 tester Streptokokker Grupp F latex 60 tester
12846323 60 tester Streptokokker Grupp A Latex 60 tester
12836353 1 sats Streptokokkgrupperingsreagensmängd 60 tester
12896333 2,8 ml Polyvalent positiv kontroll 3ml
12876323 60 tester Streptokokkel B-latex 60 tester
12866343 1 sats Extraktionsreagenser 60 tester
13206059 60 tester/kit Streptokokkgrupperingskit 60 tester
12806373 50 kort Reaktionskort för engångsbruk Paket med 50
12886323 60 tester Streptokokkel Grupp C latex 60 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12886333 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0706G
 Begränsad artikel
I lager
Eliminerar behovet av inkubation och ger en snabbare strepgrupperingslösning än mer traditionell enzymextraktion.
Eliminera behovet av inkubation och tillhandahåll en snabbare strepgrupperingslösning än mer traditionell enzymextraktion med Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit.
  • Förbättrar arbetsflödeseffektiviteten— Omedelbar syraextraktion utan behov av inkubation eller rekonstitution
  • Sparar tid— Enkel, snabb procedur ger lättlästa resultat
  • Minskar kostnaderna— Identifierar alla kliniskt viktiga Strep-grupper, inklusive grupp D; inga ytterligare reagens krävs
  • Ger flexibilitet— Paketvarianter tillgängliga för att passa testbehov
Innehåller:
PathoDxtra Strep Grouping Kit (fabrikant nr DR0700M): 3mL vardera av A, B, C, D, F och G grupplatex; Polyvalent positiv kontroll, 2,8 ml; Extraktionsreagens 1: 4 ml; Extraktionsreagens 2: 4 ml; Extraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; blandningsstavar; Reaktionskort för engångsbruk
PathoDxtra Extraktionsreagensuppsättning (fabriknr. DR0709M): Extraktionsreagens 1: 4 ml; Extraktionsreagens 2: 4 ml; Extraktionsreagens 3: 2 x 10 ml; För användning med PathoDxtra Strep Grouping Kit
PathoDxtra Strep Grouping Reagens Set (fabriknr. DR0710M): Extraktionsreagens 1 - 4mL; Extraktionsreagens 2 - 4mL; Extraktionsreagens 3 - 2 x 10 ml; blandningsstavar, reaktionskort för engångsbruk; För användning med utvalda, köps separat PathoDxtra Strep Grouping latexreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Streptokokker Grupp G Latex
Detekterbara analyter beta-hemolytiska streptokocker
Typ Streptococcus testkit
För användning med (applikation) Enzymimmunanalysdetektion
Material Polyvalent
Organismgrupp Grupp A, B, C, D, F och G
Kvantitet 60 tester
Snabba streptokockgrupperingstester korrelerar bäst med referensmetoder när endast streptokocker som ärΒ -hemolytiska på fårblodagar testas. 1,2,3,4