Läs mer
Thermo Scientific™ PHA renad
Produktkod. 10082333
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
2mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10082333 1 flaska 2mg
1 options
Produktkod. 10082333 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30852801
 Begränsad artikel
I lager
Fytohemagglutinin (PHA) är ett mitogent medel som används i studier som involverar cellpermeabilitet.
Genomför studier som involverar cellpermeabilitet med Thermo Scientific™ Remel™ Fytohemagglutinin (PHA). PHA är ett mitogent medel som härrör från extrakt av Phaseolusvulgaris- frön och har dubbla egenskaper som orsakar erytroagglutination och stimulerar progressiv lymfocytmitos i cellkultur. PHA har visat sig vara fördelaktigt vid studiet av immunsvar, lymfocytkinetik och benmärgsdynamik, och för dessa ändamål är det önskvärt att använda en substans som har mer reproducerbara egenskaper och känd styrka.
Renat fytohemagglutinin är en frystorkad, högraffinerad proteinfraktion av utvalda Phaseolus spp. fröextrakt i vilket den specifika mitogena aktiviteten och förhållandet mitogen/hemagglutinerande aktivitet har ökats med en faktor på cirka 100/1 under rening. Både agglutinerande och mitogena aktiviteter av PHA har visat sig vara associerade med proteinfraktionerna av råextrakt, som är tillräckligt lika i sina fysikalisk-kemiska egenskaper, så det är svårt att separera dem. Relativt råa extrakt utvalda för sin förmåga att ge bra mitotiska bilder har visat sig vara användbara i rutinmässig lymfocytodling för kromosomstudier.
  • Klar att använda - Förberedd reagens
  • Lätt att förvara - Förvara vid 2° till 8 °C tills användning
  • Kan användas i rutinmässig lymfocytodling för kromosomstudier
Renat fytohemagglutinin innehåller en frystorkad, högraffinerad proteinfraktion av utvalda Phaseolus spp. fröextrakt. Varje flaska innehåller 2 mg frystorkat fytohemagglutinin (renat), torkat från en liten volym buffrad saltlösning utan konserveringsmedel. Reagenset kan rekonstitueras till valfri önskad volym i steril koksaltlösning (om den är buffrad, företrädesvis till ett pH mellan 6,5 och 8) eller destillerat vatten, med hjälp av en steril injektionsspruta för engångsbruk.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning PHA renad
Formatera Vial
Kvantitet 1 flaska