Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-skiva med reagens
Produktkod. 11414089
Change view
Kvantitet:
50 Test
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414089 50 Test 50 tester
1 options
Produktkod. 11414089 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30854301
Används för presumtiv identifiering av enterokocker, Lancefield grupp A streptokocker och E. coli baserat på PYRasproduktion.
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk m/Reagens används för presumtiv identifiering av enterokocker, Lancefield grupp A streptokocker och E. coli baserat på PYRasproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
CE-märkning Ja
Kvantitet 50 Test