Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sojapepton neutraliserad
Produktkod. 13255689
Change view
Kvantitet:
400 g
Förpackningsstorlek:
400g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13255689 400 g 400g
1 options
Produktkod. 13255689 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0044C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1649.65 SEK
    1532.72 SEK / 400g
    Save 116.93 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Oxoid Sojapepton neutraliserad är en vegetabilisk pepton rik på kolhydrater.
Thermo Scientific™ Oxoid Soya Peptone Neutralized är en vegetabilisk pepton som USP uppfyller specifikationerna. Dess höga kolhydratinnehåll gör den lämplig för många ändamål.
Den används i stor utsträckning i odlingsmedier för odling av många noggranna organismer där snabb och frodig tillväxt krävs.
Totalt kväve: ≥8,5 %
Aminokväve: 2,3 %
Natriumklorid: 0,4 %
pH (2 % lösning): 7,2 ±0,2 %
Ett flitigt använt odlingsmedium för odling av många kräsna organismer och där snabb, frodig tillväxt krävs.
  • Totalt kväve :≥ 8,5 %
  • Aminokväve : 2,3 %
  • Natriumklorid : 0,4%
  • pH (2% lösning) : 7,2± 0,2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 400 g
Protein Source Soja
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.