Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Sputasol
Produktkod. 11943262
Change view
Kvantitet:
10 x 7,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11943262 10 x 7,5 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11943262 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0233A
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Remel Sputasol är ett flytande medel för sputumprover.
Thermo Scientific™ Remel Sputasol är ett flytande medel för sputumprover.
  • Varje flaska späds i sterilt destillerat vatten för att göra 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sputasol
Kvantitet 10 x 7,5 ml