Läs mer
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest
Produktkod. 11953712
Change view
Kvantitet:
120 tester/kit
400 tester/kit
Förpackningsstorlek:
120 tester
400 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11953712 400 tester/kit 400 tester
11494089 120 tester/kit 120 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11953712 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30859902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5115.00 SEK
    4639.32 SEK / 400 tester
    Save 475.68 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Identifiera och differentiera snabbt stafylokocker som har koagulas och/eller protein A, särskilt Staphylococcus aureus , från andra stafylokocker.
Identifiera och differentiera snabbt stafylokocker som har koagulas och/eller protein A, särskilt Staphylococcus aureus , med hjälp av Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest.
Upplev kvalitet och tillförlitlighet med detta snabba och noggranna latextest för identifiering och differentiering av Staphylococcus aureus . Vita latexpartiklar är belagda med humant fibrinogen för detektering av klumpningsfaktor och specifik IgG för detektion av protein A.
När den blandas på ett objektglas med en suspension av S. aureus , orsakar reaktion av klumpningsfaktor med fibrinogen och/eller protein A med IgG snabb, stark agglutination av latexpartiklarna.
Beprövad prestanda
  • Lita på beprövade tester med mer än 50 års kombinerad beprövad prestanda
  • Bibehåll förtroendet med tillförlitliga resultat som har mer än 99 % känslighet och specificitet (enligt tillgängliga data i bipacksedeln)
Arbetsflödeseffektivitet
  • Tydliga, robusta reaktioner ger lättavlästa resultat
  • Förbättra produktiviteten med kompakta kitkonfigurationer, färgkodade reagenser och bekväma arbetsstationer
  • Flexibel användning från selektiva och icke-selektiva medier
  • Kontrolllatex krävs inte
Ekonomisk lösning
  • Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Spara tid, pengar och resurser genom att vända dig till ett företag, en källa, för en komplett uppsättning Staph-identifieringslösningar
Även om stafylokocker är vanliga på huden och i slemhinnor, har de förknippats med många infektioner hos människor och djur. S.aureus och andra koagulaspositiva stafylokocker har identifierats som orsak till suppurativa infektioner, matförgiftning och toxiskt chocksyndrom och har isolerats från nästan alla anatomiska platser.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Staphaurex Latexagglutinationstest
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter S. aureus Coagulase, Protein A
Typ Staphylococcus aureus testkit
Inkluderar Testlatex, engångsreaktionskort, engångsprovtagning och blandningsstavar
Kvantitet 400 tester/kit
Målorganismklass Staphylococcus aureus