Läs mer
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest
Kvantitet:
120 tester/kit
400 tester/kit
Förpackningsstorlek:
120 tester
400 tester
Beskrivning
Identifiera och differentiera snabbt stafylokocker som har koagulas och/eller protein A, särskilt Staphylococcus aureus , med hjälp av Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latexagglutinationstest.
Upplev kvalitet och tillförlitlighet med detta snabba och noggranna latextest för identifiering och differentiering av Staphylococcus aureus . Vita latexpartiklar är belagda med humant fibrinogen för detektering av klumpningsfaktor och specifik IgG för detektion av protein A.
När den blandas på ett objektglas med en suspension av S. aureus , orsakar reaktion av klumpningsfaktor med fibrinogen och/eller protein A med IgG snabb, stark agglutination av latexpartiklarna.
Beprövad prestanda
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
När den blandas på ett objektglas med en suspension av S. aureus , orsakar reaktion av klumpningsfaktor med fibrinogen och/eller protein A med IgG snabb, stark agglutination av latexpartiklarna.
Beprövad prestanda
- Lita på beprövade tester med mer än 50 års kombinerad beprövad prestanda
- Bibehåll förtroendet med tillförlitliga resultat som har mer än 99 % känslighet och specificitet (enligt tillgängliga data i bipacksedeln)
- Tydliga, robusta reaktioner ger lättavlästa resultat
- Förbättra produktiviteten med kompakta kitkonfigurationer, färgkodade reagenser och bekväma arbetsstationer
- Flexibel användning från selektiva och icke-selektiva medier
- Kontrolllatex krävs inte
- Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
- Spara tid, pengar och resurser genom att vända dig till ett företag, en källa, för en komplett uppsättning Staph-identifieringslösningar
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kontrolluppsättningar | Positiv |
| Beskrivning | Staphaurex Latexagglutinationstest |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Klumpningsfaktor och protein A |
| Typ | Staphylococcus aureus testkit |
| Inkluderar | Testlatex, engångsreaktionskort, engångsprovtagning och blandningsstavar |
| Kvantitet | 400 tester/kit |
| Målorganismklass | Staphylococcus aureus |