Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex™ Syraextraktionssats
Produktkod. 13275789
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275789 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 13275789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30951301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1106.87 SEK / 50 tester
    Save 63.13 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Extrahera och identifiera snabbt streptokock Lancefield-gruppantigener från odlade organismer med hjälp av Streptex™ Syraextraktionssats.
Extrahera och identifiera snabbt streptokock Lancefield-gruppantigener från odlade organismer med hjälp av Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Acid Extraction Kit i samband med Streptex™ Sats (ZL50/R30950501 och ZL61/R30164701). Lancefield visade att gruppspecifika streptokockantigener kan extraheras i löslig form och identifieras genom utfällningsreaktioner med homologa antisera 1 . De Streptex™ kit kräver minst 10 minuters inkubation vid °37 C för att extrahera gruppantigenet. Reagenser som tillhandahålls i detta kit möjliggör en snabbare extraktion av gruppantigen.
Arter av Streptococcus klassificeras baserat på deras hemolytiska egenskaper (alfa och beta). Beta-hemolytiska streptokocker klassificeras vidare genom Lancefield-gruppering. Majoriteten av arterna av Streptococcus har gruppspecifika antigener som vanligtvis är kolhydratstrukturella komponenter i cellväggen.
Gruppspecifika antigener extraheras från streptokocker med salpetersyrlighet i ett enkelt och kort inkubationssteg. Extraktet neutraliseras sedan och antigener detekteras och identifieras med suspensioner av latexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar.
  • Färdig att använda: R eagent kit
  • Snabb extraktion: Inom 1 minut.
  • Enkel identifiering: Positivt resultat indikeras av aggregation av latexpartiklar.
Syraextraktionssatsen tillhandahåller reagenser för extraktion av Lancefield grupp A, B, C, F och G vid rumstemperatur (18– 30° C). Extraktion är klar inom 1 minut. Grupp D-antigen kan inte extraheras med dessa reagens.
Latexsuspensionerna för grupperna A, B, C, D, F och G levereras i Streptex™ Kit (ZL50/R30950501 och ZL61/R30164701) eller som individuella upphängningar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Streptex och Acid Extraction Kit
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter beta-hemolytiska streptokocker
Typ Streptococcus testkit
Inkluderar 7mL vardera av extraktionsreagens 1, 2 och 3, engångsrör, engångsrörhållare, blandningsstavar, provdispensrar
Organismgrupp Lancefield A, B, C, D, F och G
Kvantitet 50 tester/kit