Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Extraktionsenzym
Produktkod. 13275659
Change view
Kvantitet:
11 ml/flaska, 25 tester/sats
Dimensione della confezione:
25 tester
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
13275659 11 ml/flaska, 25 tester/sats 25 tester
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13275659 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R30951001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.84 SEK
    527.26 SEK / 25 tester
    Save 53.58 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Remel Streptex och Extraction Enzyme används med Streptex utrustning.
Streptex™ kompletterande reagens är avsedda för användning i streptokockgrupperingssystem som tillhandahålls av Streptex kit, som innehåller alla komponenter som behövs för systemet. Dessa reagens tillhandahålls som ersättningsartiklar. För fullständig information och korrekt användning av denna produkt hänvisas användaren till bruksanvisningen som medföljer Streptex kit (ZL50/R30950501 och ZL61/R30164701).
Beställningsvarningar:
Frystorkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Streptex och extraktionsenzym
CE-märkning Ja
Typ Streptococcus testkit
Förpackningstyp 25 tester/kit
Kvantitet 11 ml/flaska, 25 tester/sats
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.