Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex™ Latexgrupp B
Produktkod. 11454099
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454099 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 11454099 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30950701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1051.79 SEK / 50 tester
    Save 263.21 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Streptex™ Latexgrupp B är ett kompletterande reagens som används med streptokockgrupperingssystemet Streptex .
Komplettera reagenserna i Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Latext Agglutination Kit med Thermo Scientific Remel Streptex Latex grupp B. Streptex Latex Agglutination Kit är ett snabbt latextest som används för att detektera och identifiera Lancefield-grupperna av streptokocker A, B, C, D, F och G och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för systemet. Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med gruppspecifika antikroppar som agglutinerar i närvaro av homologa antigener.
Streptokocker kan generellt klassificeras som alfa, beta eller gamma baserat på deras hemolytiska reaktioner indikerade av uppkomsten av zoner runt kolonier som växer på blodagar. Beta-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper.
De flesta streptokocker har gruppspecifika antigener som vanligtvis är kolhydratstrukturella komponenter i cellväggen. Lancefield visade att dessa antigener kan extraheras i löslig form och identifieras genom utfällningsreaktioner med homologa antisera 1 . Polystyrenlatexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar agglutinerar starkt i närvaro av homologt antigen och förblir i slät suspension i frånvaro av homologt antigen.
  • Färdig att använda : Latexsuspension levereras som ett bruksfärdigt reagens.
  • Ekonomisk lösning : Maximera kostnadseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter.
  • Färgkodat reagens : Rosa lock.
Streptex Latex grupp B-reagens innehåller latex som är specifik för grupp B, tillräckligt för upp till 50 tester, levereras i en enda droppflaska av plast. Polystyrenlatexpartiklarna belagda med renad kaninantikropp mot grupp B-antigenet suspenderas i en koncentration av 0,5 % i fosfatbuffert (pH 7,4) innehållande 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Streptex Latex grupp B
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker (grupp B)
Typ Streptococcus testkit
Organismgrupp Lancefield B
Kvantitet 50 tester/kit