Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex™ Latexgrupp F
Produktkod. 11494099
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494099 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 11494099 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30951101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    640.47 SEK / 50 tester
    Save 399.53 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
I lager
Streptex™ Latexgrupp F är ett kompletterande reagens som används med streptokockgrupperingssystemet Streptex .
Komplettera reagenserna i Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Latext Agglutination Kit med Thermo Scientific Remel Streptex Latex grupp F. Streptex Latex Agglutination Kit är ett snabbt latextest som används för att detektera och identifiera Lancefield-grupperna av streptokocker A, B, C, D, F och G och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för systemet. Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med gruppspecifika antikroppar som agglutinerar i närvaro av homologa antigener.
Streptokocker kan generellt klassificeras som alfa, beta eller gamma baserat på deras hemolytiska reaktioner indikerade av uppkomsten av zoner runt kolonier som växer på blodagar. Beta-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper.
De flesta streptokocker har gruppspecifika antigener som vanligtvis är kolhydratstrukturella komponenter i cellväggen. Lancefield visade att dessa antigener kan extraheras i löslig form och identifieras genom utfällningsreaktioner med homologa antisera 1 . Polystyrenlatexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar agglutinerar starkt i närvaro av homologt antigen och förblir i slät suspension i frånvaro av homologt antigen.
  • Färdig att använda : Latexsuspension levereras som ett reagens färdigt att använda
  • Ekonomisk lösning : Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Färgkodat reagens : Grå lock
Streptex Latex Group F-reagens innehåller latex som är specifik för Group F, tillräckligt för upp till 50 tester, levereras i droppflaskor av plast. Polystyrenlatexpartiklarna belagda med renad kaninantikropp mot grupp F-antigenet suspenderas i en koncentration av 0,5 % i fosfatbuffert (pH 7,4) innehållande 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grupp F
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker (Grupp F)
Typ Streptococcus testkit
Organismgrupp Lancefield F
Kvantitet 50 tester/kit