Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex Latex grupp G
Produktkod. 11404109
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404109 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 11404109 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30951201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1039.93 SEK / 50 tester
    Save 65.07 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Streptex Latex Group G är ett kompletterande reagens som används med streptokockgrupperingssystemet Streptex utrustning.
Komplettera reagenserna i Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Latext Agglutination Kit med Thermo Scientific Remel Streptex Latex grupp G. Streptex Latex Agglutination Kit är ett snabbt latextest som används för att detektera och identifiera Lancefield-grupperna av streptokocker A, B, C, D, F och G och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för systemet. Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med gruppspecifika antikroppar som agglutinerar i närvaro av homologa antigener.
Streptokocker kan generellt klassificeras som alfa, beta eller gamma baserat på deras hemolytiska reaktioner indikerade av uppkomsten av zoner runt kolonier som växer på blodagar. Beta-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper.
De flesta streptokocker har gruppspecifika antigener som vanligtvis är kolhydratstrukturella komponenter i cellväggen. Lancefield visade att dessa antigener kan extraheras i löslig form och identifieras genom utfällningsreaktioner med homologa antisera 1 . Polystyrenlatexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar agglutinerar starkt i närvaro av homologt antigen och förblir i slät suspension i frånvaro av homologt antigen.
  • Färdig att använda : Latexsuspension levereras som ett reagens färdigt att använda
  • Ekonomisk lösning : Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Färgkodat reagens : Gult lock
Streptex Latex Group G-reagens innehåller latex som är specifik för grupp G, tillräckligt för upp till 50 tester, levereras i en enda droppflaska av plast. Polystyrenlatexpartiklarna belagda med renad kaninantikropp mot grupp G-antigenet suspenderas i en koncentration av 0,5 % i fosfatbuffert (pH 7,4) innehållande 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grupp G
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker (Grupp G)
Typ Streptococcus testkit
Organismgrupp Lancefield G
Kvantitet 50 tester/kit