Läs mer
Thermo Scientific™ Streptex™ Positiv kontroll
Produktkod. 13215589
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13215589 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 13215589 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30164601
 Begränsad artikel
I lager
Streptex™ Positiv kontroll är en polyvalent positiv kontroll som används med streptokockgrupperingssystemkitet Streptex .
Validera dina testprocedurer med Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Positiv kontroll.
Streptex är ett snabbt latextestsystem som används för att detektera och identifiera Lancefield-grupperna av streptokocker A, B, C, D, F och G och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för systemet.
Testet använder latexpartiklar sensibiliserade med gruppspecifika antikroppar som agglutinerar i närvaro av homologa antigener. Streptex Positiv kontrollreagens är en polyvalent positiv kontroll som tillhandahålls som tillbehör till Streptex utrustning.
Streptokocker kan generellt klassificeras som alfa, beta eller gamma baserat på deras hemolytiska reaktioner indikerade av uppkomsten av zoner runt kolonier som växer på blodagar. Beta-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper.
De flesta streptokocker har gruppspecifika antigener som vanligtvis är kolhydratstrukturella komponenter i cellväggen. Lancefield visade att dessa antigener kan extraheras i löslig form och identifieras genom utfällningsreaktioner med homologa antisera 1 . Polystyrenlatexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar agglutinerar starkt i närvaro av homologt antigen och förblir i slät suspension i frånvaro av homologt antigen. Extraktionsenzymet som används är frystorkad proteolytisk fraktion erhållen från Streptomyces griseus -kulturer, innehållande kalciumklorid.
  • Klar att använda - Latexsuspension levereras som färdig att använda reagens
  • Ekonomisk lösning - Maximera utgiftseffektiviteten med möjligheten att köpa separata kitkomponenter
  • Färgkodat reagens - Röd lock
Streptex Polyvalent positiv kontrollreagens innehåller ett polyvalent extrakt av antigener från en representativ stam av varje streptokockgrupp A, B, C, D, F och G, som levereras i droppflaskor av plast. Lösningen innehåller fosfatbuffert pH 7,4 och 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning Streptex™ Positiv kontroll
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter Streptokocker (Grupp A, B, C, D, F, G)
Formatera Vial
Typ Streptococcus testkit
Material Polyvalent
Organismgrupp Grupp A, B, C, D, F och G
Förpackningstyp 50 tester/kit
Kvantitet 2 ml
Målorganismklass Streptokock