Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptisk sojabuljong
Produktkod. p-4522919
Change view
Kvantitet:
10 x 100 mL
Formatera:
BB Septum - 100mL
Förpackningstyp:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningstyp
17719448 10 x 100 mL BB Septum - 100mL 10/Pk.
1 options
Produktkod. 17719448 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R112745
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) är en allmän anrikningsbuljong för odling och isolering av mikroorganismer.
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) är en allmän anrikningsbuljong för odling och isolering av mikroorganismer.
  • Artikelnummer som börjar med R11 är för sterilitetstestning enligt USP (United States Pharmacopeia) och för användning som allmän anrikningsbuljong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC , BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP .
Beskrivning Tryptisk sojabuljong
Formatera BB Septum - 100mL
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp 10/Pk.
Kvantitet 10 x 100 mL
REF-nummer som börjar med R11 är inte avsedda för IVD-användning.