Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Violett röd gallglukosagar (uttorkad)
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Remel Violett röd galla glukosagar (dehydrerad) används för selektiv och differentiell isolering av Enterobacteriaceae
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: USP . |
| Beskrivning | Violett röd galla glukosagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
Ej avsedd för IVD-användning.