Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bakteriellt antigen snabbt latexagglutinationstest, bakteriell meningit
Beskrivning
De Wellcogen™ Bacterial Antigen Kit tillhandahåller en serie snabba latextester för användning vid kvalitativ detektering av antigen från Streptococcus grupp B, Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), Neisseria meningitidis (meningococcus) grupper A, B, C, Y eller W135 fluidich collia (c135) som en följd av infektion. Kitet kan också användas för att testa andra kroppsvätskor eller blodkultursupernatanter för de flesta av dessa antigener och plattodlingar för N. meningitidis grupp B eller Escherichia coli K1. (Se tabell 1 för indikationer som stöds av kliniska data). OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm.
Använd denna serie av snabba latextester för kvalitativ detektering av antigen som finns i cerebrospinalvätska (CSF) som en konsekvens av infektion från Streptococcus Group B, H. influenzae Typ b, S. pneumoniae , N. meningitidis grupper A, C, Y, W135, N. meningitidis grupp B/ E. coli K1.
Kitet kan också användas för att testa serum, urin eller blodkultursupernatanter för de flesta av dessa antigener och plattodlingar för N. meningitidis grupp B eller E. coli K1.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Wellcogen Kit för bakteriellt antigen |
| CE-märkning | Ja |
| Detekterbara analyter | Antigener i kroppsvätskor |
| Inkluderar | Streptococcus grupp B; H. influenzae Typ b; S. pneumoniae ; N. meningitidis grupper A, C, Y, W135; N. meningitidis grupp B/ E. coli K1 |
| Kvantitet | 30 tester/kit |