Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Rapid Latex Agglutination Test
Produktkod. 11464089
Change view
Kvantitet:
30 tester/kit
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464089 30 tester/kit 30 tester
1 options
Produktkod. 11464089 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30859203
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt antigener mot Neisseria meningitidis grupper A, C, Y, W135 som finns i mänskliga kroppsvätskor eller blodkulturer genom latexagglutination.
Wellcogen™ N. meningitidis ACY W135 är ett snabbt latextest för användning vid kvalitativ detektering av antigen från Neisseria meningitidis (meningococcus) grupperna A, C, Y och W135, som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion eller i blodkulturer. OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm.
Använd detta snabba latextest för kvalitativ detektering av antigen från Neisseria meningitidis (meningococcus) grupp A, C, Y och W135 som finns i kroppsvätskor, som en konsekvens av infektion eller i blodkulturer.
Reagenset består av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med antikroppar specifika mot meningokockgrupperna A, C, Y och W135 antigener. Dessa latexpartiklar agglutinerar i närvaro av tillräckligt med homologt antigen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Wellcogen Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Test Kit
CE-märkning Ja
Typ Neisseria Meningitidis Test Kit
Material Polystyren
Organismgrupp Grupp A, C, Y, W135
Kvantitet 30 tester/kit