Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis B/E. coli K1 Rapid Latex Agglutination Test
Produktkod. 11474089
Change view
Kvantitet:
30 tester/kit
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474089 30 tester/kit 30 tester
1 options
Produktkod. 11474089 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30859502
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt antigener mot Neisseria meningitidis grupp B och E. coli K1 som finns i mänskliga kroppsvätskor, blodkulturer eller på odlingsmedia genom latexagglutination.
Wellcogen™ N. meningitidis B/E. coli K1 är ett snabbt latextest för användning vid kvalitativ detektion av antigen från Neisseria meningitidis (meningococcus) grupp B och Escherichia coli K1, som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion. Latexen kan också användas för detektion av specifikt antigen i blodkultursupernatanter och för identifiering av meningokocker grupp B eller E. coli K1 kulturer. Meningokock grupp B-antigen och E. coli K1-antigen är immunologiskt omöjliga att skilja från varandra. OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm.
Använd detta snabba latextest för kvalitativ detektering av antigen från Neisseria meningitidis (meningococcus) grupp B och Escherichia coli K1 som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion.
Latexen kan också användas för detektion av specifikt antigen i blodkultursupernatanter och för identifiering av meningokocker grupp B eller E. coli K1 kulturer.
Reagenset består av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med monoklonala antikroppar specifika mot meningokock grupp B-antigen. Dessa latexpartiklar agglutinerar i närvaro av tillräckligt med homologt antigen. OBS! Polysackariden K1-antigen från E. coli visar strukturell och immunologisk identitet med meningokockgrupp B-antigen, och reagenset skiljer inte mellan dem. Därför kan reagenset användas för att hjälpa till vid diagnos av meningokock meningit och neonatal E. coli meningit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Wellcogen Neisseria meningitidis B/E. coli K1 testkit
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter N. meningitidis (Grupp B) Antigen, E. coli K1 Antigen
Typ Neisseria Meningitidis Test Kit
Organismgrupp Grupp B
Kvantitet 30 tester/kit
Målorganismklass VARA. Coli