Läs mer
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Streptococcus pneumoniae snabbt latexagglutinationstest, Wellcogen S. pneumoniae Kit
Produktkod. 11454089
Change view
Kvantitet:
30 tester/kit
Förpackningsstorlek:
30 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454089 30 tester/kit 30 tester
1 options
Produktkod. 11454089 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R30859001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Detektera snabbt kapselantigener mot Streptococcus pneumoniae som finns i mänskliga kroppsvätskor eller blodkulturer genom latexagglutination.
Wellcogen™ S. pneumoniae är ett snabbt latextest för användning vid kvalitativ detektering av kapselantigen från Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus), som finns i kroppsvätskor som en konsekvens av infektion eller i blodkulturer. OBS: Tester som utförs direkt på kliniska prover är avsedda för screeningsändamål och bör förstärka, inte ersätta, odlingsprocedurer. Resultaten måste användas tillsammans med andra data; ex symtom, resultat av andra tester, kliniska intryck mm.
Använd detta snabba latextest för kvalitativ detektering av kapselantigen från Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) som finns i kroppsvätskor, som en konsekvens av infektion eller i blodkulturer.
Reagenset består av polystyrenlatexpartiklar som har belagts med antikroppar renade från ett omnivalent serum som reagerar med alla erkända serologiska typer av pneumokocker. Dessa latexpartiklar agglutinerar i närvaro av tillräckligt med homologt antigen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Wellcogen Streptococcus pneumoniae testkit
CE-märkning Ja
Detekterbara analyter S. pneumoniae
Typ Streptococcus testkit
Kvantitet 30 tester/kit