Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ XLD agar
Produktkod. 12968244
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
12968244 500 g 500g
1 options
Produktkod. 12968244 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Remel XLD-agar används för isolering och differentiering av enteriska patogener.
Remel XLD-agar används för isolering och differentiering av enteriska patogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: USP
Beskrivning XLD agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning