Läs mer
Remetinostat, MedChemExpress
Produktkod. 16455707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455707 5 mg 5mg
16449536 50 mg -
16434286 100 mg 100mg
16432968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16455707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100365
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Remetinostat
CAS 946150-57-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21NO6
Kvantitet 5 mg
Synonym SHP-141
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (463.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C1=CC=C(OC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 323.34
Formel vikt 323.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death