Läs mer
Remifentanil Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Remifentanil Ester Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c1-17-12(16)13(7-9-14-10-8-13)15-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,14-15H,7-10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 270.12 |