Läs mer
Tocris Bioscience™ Remodelin
Beskrivning
Remodelin is a N-acetyltransferase 10 (NAT10) inhibitor. Improves nuclear shape in HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) cells and lamin A/C depleted cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(2-Cyclopentylidenehydrazinyl)-4-thiazolyl]benzonitrile |
| CAS | 949912-58-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Other Transferase Inhibitors |
| Molekylformel | C15H14N4S |
| Formel vikt | 282.36 |
| Renhet | >99% |