Läs mer
Masterflex™ Fjärrkontroll förlängningskabel för L/S™ och I/P™ Precisionsmodulära enheter
För användning med:
För Masterflex L/S och I/P Precisionsmodulära enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Anslut enkelt till din Masterflex™ pump med anslutningar i båda ändar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | För Masterflex L/S och I/P Precisionsmodulära enheter |
| Inkluderar | Noterad terminalkontakt och kabel med skalade trådändar för anslutning till PLC eller annat kontrollgränssnitt |
| Total längd (engelska) | 9 ft. |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Förlängningskabel för fjärrkontroll |