Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Fjärrstyrd digital LED-skärm för bildskärmar
Produktkod. 16268821
Change view
Längd (engelska):
2 tum
Produktkod. Längd (engelska)
16268821 2 tum
1 options
Produktkod. 16268821 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5910.00 SEK
    4588.03 SEK / Paket med 1
    Save 1321.97 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den digitala fjärrdisplayen ger kontinuerlig information om statusen för PureAire Oxygen Deficiency Monitor genom att fjärrspegla monitorns display och larmpanel. En stor, ljusröd LED-display lyser kontinuerligt upp O2-avläsningen från syrgasmonitorn upp till 75 meter.
  • Ljusstark 1 tums röd LED digital koncentrationsdisplay
  • Inbyggt larm och felstatus LED ’s
  • Användarval av larmbörvärden med dubbla nivåer
  • Inbyggt ljudhorn varnar personalen för låga eller höga syreförhållanden
  • Tvåtonshorn skiljer mellan larm 1 och larm 2
  • Visar syremonitorns övergripande status
  • Den digitala fjärrlarmindikatorn ger kontinuerlig information om statusen för PureAire syrebristmonitorer eller analysatorer genom att fjärrspegla monitorns ’display. En stor, ljusröd LED-skärm lyser kontinuerligt upp O2-avläsningen från syrgasmonitorn upp till 250 fot bort.
  • Du kan välja två individuella larmbörvärden för att aktivera de visuella ’larmdioderna och ljudhornet. Lysdioder med ’hög intensitet tänds när förinställda larmnivåer överskrids. Dessutom ingår en extra LED-indikator för fel för systemfel. Den digitala fjärrlarmindikatorn har en 90dB inbyggd horn för att varna personal när ett osäkert tillstånd råder.
  • Den ansluts till en syrgasmonitor med en 3-tråds, 18 gauge skärmad kabel. Fjärrdisplayen kan också anslutas till en programmerbar logisk styrenhet (PLC), som ger samtidiga larm- och statusindikeringar på flera platser i hela anläggningen.
Garanti
2 år
Specifications
Beskrivning Horn Sound Output 80 – 85 db
Mått (L x B x H) 2 x 4,6 x 3,5 tum.
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 88.9 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +50 °C
Spänning 24 VDC
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 4,6 tum.
Bredd (metrisk) 116.84 mm