Läs mer
Unity Lab Services™ Rekvalificeringstjänst för fjärrövervakning
Produktkod. 30178679
Change view
För användning med (utrustning):
Fjärrövervakningsutrustning
Produktkod. För användning med (utrustning)
30178679 Fjärrövervakningsutrustning
1 options
Produktkod. 30178679 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer RQRM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Omkvalificeringstjänster för fjärrövervakning (dokumentation ingår)
Omkvalificering (RQ): Dokumenterad verifiering av att utrustning (som installerad) fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer och överensstämmer med standarder och krav.
  • Nyckeltester inkluderar sensorer och eventuella tillbehör är korrekt monterade och installerade, och revisionsspår går att granska och skriva ut.
  • Observera att installation och driftkvalificering, helst tillsammans med förebyggande underhåll och kalibrering, bör utföras på labbutrustning innan omkvalificeringstjänster kan utföras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fjärrövervakningsutrustning
Produkttyp Omkvalificeringstjänst