Läs mer
Corning™ CoolCell™ FTS30 ampullmodul
BIOPHARMA
Produktkod. 15515535
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15515535 Vitt Paket med 10
1 options
Produktkod. 15515535 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1318.10 SEK / Paket med 10
    Save 171.90 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 11-03-2027
För användning med CoolCell™ FTS30. Corning CoolCell™ FTS30 Vial Module är en kryogen flaskhållare som tillåter insättning och borttagning i ett steg av alla 30 flaskorna på en gång.
Corning CoolCell FTS30 Vial Module är en hållare för 30 1,0 mL eller 2,0 mL kryogena flaskor som tillåter insättning och borttagning i ett steg av alla 30 flaskorna på en gång. Den passar in i en standard 5,0 x 5,0 x 2,0 tums kryoförvaringslåda och är kompatibel med torris och flytande kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Håller kryogena flaskor
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10