Läs mer
GA International Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers
Produktkod. 17899257
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Mått (LxB):
19,1 mm
25,4 x 17,5 mm
50,8 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 3000
Produktkod. Färg Mått (LxB) Diameter (metrisk) unitSize
17899257 Grön 63,5 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 3000
17849977 Orange 19,1 mm 25,4 mm Paket med 2000
17838907 Orange 19,1 mm 76,2 mm Paket med 2000
17810708 Orange 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17839247 Orange 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 1000
17869667 Grön 63,5 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17840838 Rött 63,5 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17840358 Gult 63,5 x 25,4 mm 25,4 mm Paket med 1000
17811218 Rött 63,5 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 3000
17849187 Gult 63,5 x 25,4 mm 76,2 mm Paket med 3000
17859757 Blått 25,4 x 17,5 mm 25,4 mm Paket med 1000
17850438 Gult 25,4 x 17,5 mm 25,4 mm Paket med 1000
17800068 Blått 25,4 x 17,5 mm 76,2 mm Paket med 1000
17860438 Gult 25,4 x 17,5 mm 76,2 mm Paket med 1000
14 options
Produktkod. 17899257
Brand: GA International RMTT5C33GA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Typ av lim Removable
Färg Grön
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +100°C
Mått (LxB) 63,5 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2.5 in.
Bredd (metrisk) 63.5 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76,2 mm